Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 571,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2100,00 zł 1785,00 zł |
Informacje o tej pozycji
571,00 zł
Nazwa produktu
Pyridostigmine bromide,
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
solid
solubility
water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless
originator
Valeant
SMILES string
[Br-].CN(C)C(=O)Oc1ccc[n+](C)c1
InChI
1S/C9H13N2O2.BrH/c1-10(2)9(12)13-8-5-4-6-11(3)7-8;/h4-7H,1-3H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
VNYBTNPBYXSMOO-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
human ... ACHE(43)
Application
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form solid |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level - | Quality Level - |
| solubility water: 100 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless | solubility - | solubility - | solubility - |
| originator Valeant | originator - | originator - | originator - |
| Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) | Gene Information human ... ACHE(43) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyridostigmine bromide
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Skin Sens. 1
Klasa składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?