Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 vial | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 690,00 zł | |
| 5 vials | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2340,00 zł 1755,00 zł |
Informacje o tej pozycji
690,00 zł
Quality Segment
grade
analytical standard
form
powder
packaging
vial of 1 g
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
168-172 °C (lit.)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
SMILES string
CC(=O)Nc1ccc(O)cc1
InChI
1S/C8H9NO2/c1-6(10)9-7-2-4-8(11)5-3-7/h2-5,11H,1H3,(H,9,10)
InChI key
RZVAJINKPMORJF-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442)
Application
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) - |
| mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) | mp 168-172 °C (lit.) |
| Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) | Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) | Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) | Gene Information human ... FAAH(2166), PTGS1(5742), PTGS2(5743), TRPV1(7442) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Acetaminophen
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
364.3 °F - Pensky-Martens closed cup
flash_point_c
184.6 °C - Pensky-Martens closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| A3035-5VL | 04061833360217 |
| A3035-1VL | 04061833360200 |