Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2510,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2510,00 zł
Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
naproxen
form
solid
packaging
pkg of 100 mg
bp
274 °C (lit.)
mp
70-73 °C (lit.)
density
1.064 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COc1ccc2ccccc2c1
InChI
1S/C11H10O/c1-12-11-7-6-9-4-2-3-5-10(9)8-11/h2-8H,1H3
InChI key
LUZDYPLAQQGJEA-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical small molecule |
| bp 274 °C (lit.) | bp - | bp - | bp - |
| API family naproxen | API family naproxen | API family naproxen | API family naproxen |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C |
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?