Kluczowe dokumenty
PHR2518
Naproxen Related Compound G
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
KWAS (2R)-2-(6-METOKSYNAFTALEN-2-YLO)PROPANOWY, Naproksen Zanieczyszczenie G (EP)
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1457436
rodzina API
naproxen
opakowanie
pkg of 100 mg
mp
156-158 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
COc1ccc2cc(ccc2c1)[C@@H](C)C(O)=O
InChI
1S/C14H14O3/c1-9(14(15)16)10-3-4-12-8-13(17-2)6-5-11(12)7-10/h3-9H,1-2H3,(H,15,16)/t9-/m1/s1
Klucz InChI
CMWTZPSULFXXJA-SECBINFHSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)