Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 410,00 zł |
Informacje o tej pozycji
410,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 38 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
590 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
10.8 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.454 (lit.), n20/D 1.455
bp
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
density
1.000 g/mL at 20 °C, 0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| format neat | format - | format - | format - |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| grade analytical standard | grade - | grade ACS reagent | grade - |
| assay ≥99.5% (GC) | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morpholine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-91-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 90179-10ML-F | 04061833246436 |
| 90179-5ML-F | 04061836959371 |