Kluczowe dokumenty
8.06127
Sigma-Aldrich
Morpholine
for synthesis
Synonim(y):
Morpholine, Tetrahydro-1,4-oxazine
Wybierz wielkość
100 ML
89,20 zł
500 ML
136,00 zł
1 L
228,00 zł
2.5 L
511,00 zł
25 L
1770,00 zł
89,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
89,20 zł
500 ML
136,00 zł
1 L
228,00 zł
2.5 L
511,00 zł
25 L
1770,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H9NO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
87.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Numer indeksu EC:
203-815-1
NACRES:
NA.22
89,20 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
ciśnienie pary
11 hPa ( 20 °C)
Poziom jakości
Próba
≥99.0% (GC)
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
275 °C
siła działania
1900 mg/kg LD50, oral (Rat)
500 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
granice wybuchowości
1.4-15.2 % (v/v)
pH
11 ( in H2O, undiluted)
Lepkość kinematyczna
2.2 cSt(20 °C)
bp
129 °C/1013 hPa
mp
-5 °C
temp. przejścia
flash point 32 °C
gęstość
1.00 g/cm3 at 20 °C
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
N1CCOCC1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
Klucz InChI
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Komentarz do analizy
Assay (GC, area%): ≥ 99.0 % (a/a)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.999 - 1.001
Water (K. F.): ≤ 0.30 %
Identity (IR): passes test
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup