For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
Kluczowe dokumenty
537594
tert-Butyl acetoacetate
reagent grade, 98%
Synonim(y):
TBAA
Wybierz wielkość
198,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
198,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
reagent grade
Próba
98%
granice wybuchowości
8 % (lit.)
zanieczyszczenia
≤0.20% water
water
współczynnik refrakcji
n20/D 1.419 (lit.)
bp
71-72 °C/11 mmHg (lit.)
mp
-38 °C (lit.)
gęstość
0.954 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ketone
ciąg SMILES
CC(=O)CC(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C8H14O3/c1-6(9)5-7(10)11-8(2,3)4/h5H2,1-4H3
Klucz InChI
JKUYRAMKJLMYLO-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
150.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
66 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?