Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 182,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 382,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 852,00 zł |
Informacje o tej pozycji
182,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
solid
refractive index
n20/D 1.476 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
density
0.992 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
amine, ether
SMILES string
NCCN1CCOCC1
InChI
1S/C6H14N2O/c7-1-2-8-3-5-9-6-4-8/h1-7H2
InChI key
RWIVICVCHVMHMU-UHFFFAOYSA-N
Application
- Synthesis of the lysosome-targetable fluorescent probe for hydrogen sulfide imaging in living cells.
- Synthesis of 1,8-naphthalimide conjugated Troger′s bases as deoxyribonucleic acid (DNA) targeting fluorescent probe.
- Synthesis of intramolecular charge transfer-photoinduced electron transfer-fluorescence resonance energy transfer (ICT-PET-FRET) fluorescent probe for monitoring pH changes in living cells.
- It is also used as a precursor to synthesize a variety of antimicrobial agents.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description ReagentPlus®, 99% | description 99% | description 99% |
| assay 99% | assay 99% | assay 99% | assay 99% |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form solid | form liquid | form crystals | form liquid |
| density 0.992 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.083 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density 0.985 g/mL at 25 °C (lit.) |
| bp 205 °C (lit.) | bp 227 °C/757 mmHg (lit.) | bp - | bp 218-222 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.476 (lit.) | refractive index n20/D 1.476 (lit.) | refractive index - | refractive index n20/D 1.5 (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Klasa składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
186.8 °F - closed cup
flash_point_c
86 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?