Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 184,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 210,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 638,00 zł |
Informacje o tej pozycji
184,00 zł
Nazwa produktu
Morpholine, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
31 mmHg ( 38 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
590 °F
expl. lim.
10.8 %
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
General description
Morpholine is a cyclic amine that serves as a solvent, corrosion inhibitor, and chemical intermediate.
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% | description purified by redistillation, ≥99.5% | description ACS reagent, ≥99.0% | description analytical standard |
| assay ≥99% | assay ≥99.5% | assay ≥99.0% | assay ≥99.5% (GC) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| density 0.996 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.996 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.996 g/mL at 25 °C (lit.) | density 1.000 g/mL at 20 °C, 0.996 g/mL at 25 °C (lit.) |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| bp 129 °C (lit.) | bp 129 °C | bp 126.0-130.0 °C, 129 °C (lit.) | bp 129 °C (lit.) |
| mp −7-−5 °C (lit.) | mp −7-−5 °C (lit.) | mp −7-−5 °C (lit.) | mp −7-−5 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morpholine
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
87.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
31 °C - closed cup
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?