Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 103,00 zł |
250 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 133,00 zł |
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 280,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 358,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 536,00 zł |
18 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3030,00 zł |
Informacje o tej pozycji
103,00 zł
Nazwa produktu
Benzaldehyde, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
3.7 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
refractive index
n20/D 1.545 (lit.)
pH
5.9 (20 °C)
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
functional group
aldehyde, phenyl
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Preparation of optically active 1-phenylpropan-1-ol.
- Synthesis of meso-tetraphenylporphins and chlorins.
- As a test compound to study oxidative amidation reaction of aliphatic primary/secondary amines using N-heterocyclic carbine as a catalyst.
- Synthesis of 2-phenyl-2,3-dihydro-4H-pyran-4-one with high enantioselectivity by hetero-Diels-Alder (HDA) reaction with Danishefsky′s diene.
Analysis Note
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ReagentPlus®, ≥99% | description puriss. p.a., ≥99.0% (GC) | description purified by redistillation, ≥99.5% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥99% | assay ≥99.0% (GC) | assay ≥99.5% | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| density 1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.) | density 1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.) | density 1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.) | density 1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.) |
| refractive index n20/D 1.545 (lit.) | refractive index n20/D 1.545 | refractive index n20/D 1.545 (lit.) | refractive index n20/D 1.545 (lit.) |
| mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) | mp −26 °C (lit.) |
| bp 178-179 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) | bp 178-179 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?