Nazwa produktu
Morpholine, ACS reagent, ≥99.0%
grade
ACS reagent
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
vapor pressure
31 mmHg ( 38 °C), 7 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0%
form
liquid
autoignition temp.
590 °F
expl. lim.
10.8 %
color
APHA: ≤15
refractive index
n20/D 1.454 (lit.)
bp
126.0-130.0 °C, 129 °C (lit.)
mp
−7-−5 °C (lit.)
density
0.996 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
ether
SMILES string
C1COCCN1
InChI
1S/C4H9NO/c1-3-6-4-2-5-1/h5H,1-4H2
InChI key
YNAVUWVOSKDBBP-UHFFFAOYSA-N
Application
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Morpholine
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
87.8 °F - closed cup
flash_point_c
31 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
110-91-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?