Przejdź do
D9754
2-Aminoethyl diphenylborinate
97%
Synonim(y):
2-APB, 2-Aminoethoxydiphenyl borate, 2-Aminoethyl diphenyl borate, Diphenylboric acid 2-aminoethyl ester, Diphenylborinic acid, NSC 17107
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
222,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
512,00 zł
10 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
932,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1760,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C6H5)2BOCH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.09
UNSPSC Code:
12352103
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
208-366-5
Beilstein/REAXYS Number:
2942273
MDL number:
Assay:
97%
Form:
powder
222,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
Quality Segment
assay
97%
form
powder
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCCOB(c1ccccc1)c2ccccc2
InChI
1S/C14H16BNO/c16-11-12-17-15(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-10H,11-12,16H2
InChI key
BLZVCIGGICSWIG-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for:
  • Preparation of apoptotic inducers
  • Activator of the Orai3 (ORAI calcium release-activated calcium modulator 3) protein[1]
  • Inhibits Ca2+ influx through transient receptor potential 2 channels in rat dorsal root ganglion neurons[2]
  • Membrane-permeable SOCE (store operated calcuym entry) inhibitor[3]
Biochem/physiol Actions
Membrane-permeable modulator of intracellular IP3-induced calcium release.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
8.4163679205531457
assay
97%
assay
-
assay
≥95%
assay
≥99.5%
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
form
powder
form
powder
form
liquid
form
powder or crystals
drug control
Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
drug control
-
drug control
-
drug control
-
description
Drug Control: Új pszichoaktív anyag / New psychoactive substance (Hungary), 78/2022. (XII. 28.) BM rendelet
description
-
description
-
description
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Aminoethyl diphenylborinate
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?