Przejdź do
09143
Benzaldehyde
analytical standard
Synonim(y):
Bitter almond
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
646,00 zł
25 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C6H5CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
106.12
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
eCl@ss:
39023701
UNSPSC Code:
41116107
EC Number:
202-860-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
471223
646,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3.7 (vs air)
vapor pressure
4 mmHg ( 45 °C)
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
374 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
1.4 %, 20 °F
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.545 (lit.), n20/D 1.546
bp
178-179 °C (lit.)
mp
−26 °C (lit.)
density
1.044 g/cm3 at 20 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
O=Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H6O/c8-6-7-4-2-1-3-5-7/h1-6H
InChI key
HUMNYLRZRPPJDN-UHFFFAOYSA-N
General description
This substance is listed on the positive list of the EU regulation 10/2011 for plastics intended to come into contact with food.
Find all available reference materials for compounds listed in 10/2011 here
Application
Benzaldehyde may be used as a reference standard for the determination of benzaldehyde, the toxic oxidation product of benzyl alcohol used as a preservative in injectable formulations of the non-steroidal anti-inflammatory drugs, diclofenac, and piroxicam, and in vitamin B-complex injection solutions by capillary gas chromatography.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHR1203W212717W212709
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
analytical standard
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
grade
FG, Fragrance grade, Halal, Kosher, natural
grade
FG, Halal, Kosher
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
application(s)
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
flavors and fragrances
application(s)
flavors and fragrances
format
neat
format
neat
format
-
format
-
assay
≥99.5% (GC)
assay
-
assay
≥98%
assay
≥98%
autoignition temp.
374 °F
autoignition temp.
374 °F
autoignition temp.
374 °F
autoignition temp.
374 °F
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Benzaldehyde
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
145.4 °F - closed cup
flash_point_c
63 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Capillary gas chromatography determination of benzaldehyde arising from benzyl alcohol used as preservative in injectable formulations.
Kazemifard AG, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 31(4), 685-691 (2003)
Longyun Lv et al.
ACS combinatorial science, 15(4), 183-192 (2013-02-22)
We previously reported the novel efficient proton/heat-promoted four-component reactions (4CRs) of but-2-ynedioates, two same/different primary amines, and aldehydes for the synthesis of tetra- and pentasubstituted polyfunctional dihydropyrroles. If aromatic and aliphatic amines were used as reagents, four different series of
Micol Maritan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 106(9), 3537-3542 (2009-02-17)
A distinctive feature in the topographic organization of the olfactory system in mammals is the dual function of the odorant receptor (OR): it detects odors in the nasal epithelium and plays an instructive role in the axonal convergence of olfactory
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
W237809-SAMPLE-K04061837519864
W237809-1KG-K04061837519840
156841-100G04061838742926
W237809-100G-K04061837519833
W237809-5KG-K04061837519857
156841-500G04061837638954
156841-25G04061838742933
09143-5ML-F04061838653475
09143-25ML-F04061838653468