235938
Tetraethylammonium iodide
98%
Synonim(y):
2,2′,4,4′-Tetrahydroxy diphenyl ketone, Bis(2,4-dihydroxyphenyl)methanone, TEA iodide
About This Item
Polecane produkty
Próba
98%
Postać
solid
mp
>300 °C (lit.)
ciąg SMILES
[I-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.HI/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
UQFSVBXCNGCBBW-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3