Przejdź do
86605
Tetraethylammonium chloride monohydrate
≥98.0%, crystals
Synonim(y):
N,N,N-triethyl-ethanaminium chloride monohydrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
300,00 zł
250 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
976,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(C2H5)4N(Cl) · H2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
183.72
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352116
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3573492
300,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Tetraethylammonium chloride monohydrate, ≥98.0%
Quality Segment
assay
≥98.0%
form
crystals
reaction suitability
core: ammonium, reaction type: phase-transfer, reagent type: organic catalyst
SMILES string
O.[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
86616358711
description
≥98.0%
description
for electrochemical analysis, ≥99.0%
description
94%
reaction suitability
core: ammonium
reaction suitability
-
reaction suitability
core: ammonium
assay
≥98.0%
assay
≥99.0%, ≥99.0% (AT)
assay
94%
form
crystals
form
crystals
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Narządy docelowe
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)