Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 207,00 zł |
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 649,00 zł |
Informacje o tej pozycji
207,00 zł
Nazwa produktu
Tetraethylammonium chloride, ≥98% (titration)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥98% (titration)
form
powder
technique(s)
blocking: suitable
color
white to light yellow
SMILES string
[Cl-].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;/h5-8H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
YMBCJWGVCUEGHA-UHFFFAOYSA-M
Gene Information
Application
- used for inhibition of peroxynitrite induced relaxation in rat aorta rings
- as a pharmacological blocker of K+ current and Ca2+ induced K+ current in antennal lobe neurons
- for the induction of TEAC sensitive currents in cochlear inner hair cells digested with proteolytic enzymes and analyze its properties
Biochem/physiol Actions
Disclaimer
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (titration) | description for electrochemical analysis, ≥99.0% | description IgG fraction of antiserum | description clone mAb 35, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution |
| biological source synthetic (organic) | biological source - | biological source rabbit | biological source rat |
| technique(s) blocking: suitable | technique(s) - | technique(s) immunoblotting: suitable | technique(s) immunohistochemistry (frozen sections): 1:3,000 |
| assay ≥98% (titration) | assay ≥99.0% (AT) | assay - | assay - |
| form powder | form crystals | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNA10(57053), CHRNA2(1135), CHRNA3(1136), CHRNA4(1137), CHRNA5(1138), CHRNA6(8973), CHRNA7(1139), CHRNA9(55584), CHRNB1(1140), CHRNB2(1141), CHRNB3(1142), CHRNB4(1143) | Gene Information - | Gene Information human ... CHRNA7(1139) | Gene Information human ... CHRNA1(1134), CHRNA3(1136), CHRNA5(1138) |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammonium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?