Kluczowe dokumenty
86870
Tetrabutylammonium chloride
≥97.0% (NT)
Synonim(y):
N,N,N-tributyl-butanaminium chloride
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥97.0% (NT)
Formularz
crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤1% water
rozpuszczalność
H2O: 20 mg/mL, clear, colorless
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for catalytic efficiency. Find details here.
Zastosowanie
- 2-Amino-4H-chromene derivatives by the condensation reaction of aldehydes, malononitrile, and α, or β-naphthol.
- Methyl esters by esterification reaction of carboxylic acids with dimethyl carbonate in the presence of K2CO3.
TBACl can also be used with phosphorus pentoxide for greener deoxychlorination.
Process for Producing Halogenated Heteroaryl Compounds
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
113 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?