Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 225,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 897,00 zł |
Informacje o tej pozycji
225,00 zł
Nazwa produktu
Tetrapropylammonium chloride, 98%
Quality Segment
assay
98%
form
powder
reaction suitability
core: ammonium
mp
240-242 °C (lit.)
SMILES string
[Cl-].CCC[N+](CCC)(CCC)CCC
InChI
1S/C12H28N.ClH/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4;/h5-12H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
FBEVECUEMUUFKM-UHFFFAOYSA-M
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 98% | description 96% | description recombinant, expressed in E. coli, His tagged, >98% (SDS-PAGE) | description suitable for microbiology, Sterile supplement recommended for the culture and maintenance of Cyanobacteria |
| assay 98% | assay 96% | assay >98% (SDS-PAGE) | assay - |
| reaction suitability core: ammonium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
| form powder | form - | form liquid | form liquid |
| Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| mp 240-242 °C (lit.) | mp 91-94 °C (lit.) | mp - | mp - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?