Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3280,00 zł 2460,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2460,00 zł
Cena katalogowa3280,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
assay
≥99.0% (T), ≥99.0%
form
crystals
mp
≥300 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless
SMILES string
F[P-](F)(F)(F)(F)F.CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.F6P/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;1-7(2,3,4,5)6/h5-8H2,1-4H3;/q+1;-1
InChI key
KLKUOIXSIDDDCN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for electrochemical analysis, ≥99.0% | description for electrochemical analysis, ≥99.0% | description for electrochemical analysis, ≥99.0% | description for electrochemical analysis, ≥99.0% |
| assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (T) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.0% (AT) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mp ≥300 °C (lit.) | mp ≥300 °C (lit.) | mp 95-98 °C (lit.) | mp - |
| solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless | solubility acetonitrile: 0.1 g/mL, clear, colorless to very faintly brown | solubility methanol: 0.1 g/mL, clear, colorless |
| form crystals | form crystals | form powder | form crystals |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetraethylammonium hexafluorophosphate
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?