Merck
275875
Sigma-Aldrich
4-Aminopyridine
≥99%
Synonim(y):
4-Pyridinamine, 4-Pyridylamine, 4AP, Fampridine
Wybierz wielkość
1 G
158,00 zł
5 G
692,00 zł
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
158,00 zł
5 G
692,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5H6N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
94.11
Beilstein:
105782
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
158,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
rozpuszczalność
DMF: soluble(lit.)
DMSO: soluble(lit.)
THF: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
acetonitrile: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
isopropanol: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
ciąg SMILES
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
Klucz InChI
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Aminopyridine (4-AP) blocks the voltage-dependent potassium channels in other nerve membranes[1]. 4-AP is a K+ channel blocker and causes epileptiform activity in in vitro preparations and is a potent convulsant in animals and man[2].
Zastosowanie
4-Aminopyridine can be used as:
  • A reactant to prepare pharmacologically important 4-amino-N-pyridin-4-yl-butyramide hydrochloride.[3]
  • A reactant to prepare cinnamic acid derivatives as potent cholinesterase inhibitors.[4]
  • A starting material to prepare aza analogs of batracylin, a topoisomerase II inhibitor.[5]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
312.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
156 °C
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
S Yamaguchi et al.
Epilepsy research, 11(1), 9-16 (1992-03-01)
The K+ channel blocker 4-aminopyridine (4-AP) causes epileptiform activity in in vitro preparations and is a potent convulsant in animals and man. In mice, 4-AP produces behavioral activation, clonic limb movements and wild running, followed by tonic hindlimb extension and
Design, synthesis and evaluation of novel cinnamic acid derivatives bearing N-benzyl pyridinium moiety as multifunctional cholinesterase inhibitors for Alzheimer′s disease
Lan J-S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32(1), 776-788 (2017)
H Bostock et al.
The Journal of physiology, 313, 301-315 (1981-01-01)
1. 4-Aminopyridine (4AP) and tetraethylammonium ions (TEA), which block voltage-dependent potassium channels in other nerve membranes, have been used to study nerve conduction in fibres of normal rat spinal roots and those demyelinated with diphtheria toxin. The pharmacological actions have
Synthesis of aza analogues of the anticancer agent batracylin
Martinez-Viturro CM and Dominguez D
Tetrahedron Letters, 48(27), 4707-4710 (2007)
Silvia Ghirga et al.
Journal of the Optical Society of America. A, Optics, image science, and vision, 37(4), 643-652 (2020-05-14)
It has been recently demonstrated that the exposure of naive neuronal cells to light-at the basis of optogenetic techniques and calcium imaging measurements-may alter neuronal firing. Indeed, understanding the effect of light on nongenetically modified neurons is crucial for a
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?