Przejdź do
A9187
Adenosine 5′-triphosphate magnesium salt
≥95%, bacterial, powder
Adenosine 5′-triphosphate magnesium salt
Synonim(y):
ATP, ATP magnesium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
362,00 zł
500 mg
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1000,00 zł
1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
1770,00 zł
5 x 1 g
Dostępne do wysyłki DZISIAJzSchnelldorf Distribution
3040,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N5O13P3 · xMg2+
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
507.18 (free acid basis)
UNSPSC Code:
41106305
eCl@ss:
32160414
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥95%
Biological source:
bacterial
Form:
powder
Solubility:
H2O: 50 mg/mL
Storage temp.:
−20°C
362,00 zł
Dostępne do wysyłki DZISIAJSzczegóły
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Adenosine 5′-triphosphate magnesium salt, ≥95%, bacterial
biological source
bacterial
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
solubility
H2O: 50 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Mg].Nc1ncnc2n(cnc12)C3OC(COP(O)(=O)OP(O)(=O)OP(O)(O)=O)C(O)C3O
InChI
1S/C10H16N5O13P3.Mg.2H/c11-8-5-9(13-2-12-8)15(3-14-5)10-7(17)6(16)4(26-10)1-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h2-4,6-7,10,16-17H,1H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,11,12,13)(H2,18,19,20);;;
InChI key
CPGAIACWYFBIFN-UHFFFAOYSA-N
Application
Adenosine 5′-triphosphate magnesium salt has been used:
  • as a supplement in intracellular medium for Ca2+ retention assay and fluorescence wide field imaging analysis
  • as a component in potassium methane sulfonate-based internal solution for in vitro electrophysiology of cortical neurons
  • as a component in action potential intracellular solution
Biochem/physiol Actions
Adenosine 5γ-triphosphate (ATP) is a central component of energy storage and metabolism in vivo. ATP is use in many cellular processes, respiration, biosynthetic reactions, motility, and cell division. ATP is a substrate of many kinases involved in cell signaling and of adenylate cyclase(s) that produce the second messenger cAMP. ATP provides the metabolic energy to drive metabolic pumps. ATP serves as a coenzyme in a wide array of enzymatic reactions.
P2 purinergic agonist; increases activity of Ca2+-activated K+ channels; substrate for ATP-dependent enzyme systems
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
A2383A3377A7699
biological source
bacterial
biological source
microbial
biological source
microbial
biological source
microbial
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
powder
form
powder
form
crystalline
form
powder
assay
≥95%
assay
≥99%
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
STOT SE 2
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
  1. What is the ratio of moles of magnesium to moles of ATP?
    1 answer
    1. Historically, this ATP preparation has contained 1.0-1.5 mole Mg/mole of ATP. The final value varies from lot to lot and is highly dependent on water content. The maximum allowable water content is 5 moles/per mole compound. For example, lot SLBD2770V shows a water content of 2 moles for each mole of compound. The Magnesium content for this lot was 5.4 %. Thus there is approximately 1.26 mole of Mg to one mole of ATP.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-only review