Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 639,00 zł |
Informacje o tej pozycji
639,00 zł
assay
≥97.0% (titration by HClO<SUB>4</SUB>)
Quality Segment
mol wt
165.70 g/mol (anhydrous basis)
technique(s)
protein purification: suitable
SMILES string
[Cl-].[H]O[H].CC[N+](CC)(CC)CC
InChI
1S/C8H20N.ClH.H2O/c1-5-9(6-2,7-3)8-4;;/h5-8H2,1-4H3;1H;1H2/q+1;;/p-1
InChI key
CALLTGJPWMIDPC-UHFFFAOYSA-M
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description ≥98% (titration) | description BioUltra, Molecular Biology, ≥99.0% (AT) | description ≥95.0% (calc. on dry substance, T) |
| technique(s) protein purification: suitable | technique(s) blocking: suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) electrophoresis: suitable, protein quantification: suitable |
| assay ≥97.0% (titration by HClO<SUB>4</SUB>) | assay ≥98% (titration) | assay ≥99.0% (AT) | assay ≥95.0% (calc. on dry substance, T) |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| mol wt 165.70 g/mol (anhydrous basis) | mol wt - | mol wt 165.70 g/mol | mol wt 348.05 g/mol |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
201.2 °F - closed cup
flash_point_c
94 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?