Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1690,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 11 060,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1690,00 zł
description
cationic
Quality Segment
assay
≥99.0% (AT), ≥99.0%
form
crystals
quality
LiChropur™
greener alternative product characteristics
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
technique(s)
ion pair chromatography: suitable
λ
10 % in H2O
UV absorption
λ: 220 nm Amax: 0.05, λ: 230 nm Amax: 0.04, λ: 250 nm Amax: 0.03, λ: 260 nm Amax: 0.02, λ: 500 nm Amax: 0.02
suitability
corresponds to standard for filter test
greener alternative category
SMILES string
[Cl-].CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClH/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;/h5-16H2,1-4H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
NHGXDBSUJJNIRV-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description suitable for ion pair chromatography, LiChropur™, ≥99.0% | description ≥97.0% (NT) | description ≥97.0% (AT) | description puriss., ≥99.0% (T) |
| assay ≥99.0%, ≥99.0% (AT) | assay ≥97.0% (NT) | assay ≥97.0% (AT) | assay ≥99.0% (T) |
| form crystals | form crystals | form crystals | form crystals |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| suitability corresponds to standard for filter test | suitability - | suitability - | suitability - |
| greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics Catalysis | greener alternative product characteristics - | greener alternative product characteristics - |
| description cationic | description - | description - | description - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrabutylammonium chloride
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?