Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 720,00 zł |
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
720,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmanufacturer/tradename
Hamilton 83700
packaging
1 ea of
compatibility
for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes
General description
Accurately divides samples. Discharges 1/50th of the syringe′s capacity at each push of the button. Fits all 10 μL-2.5 mL
Hamilton syringes. Order syringe separately.
Hamilton syringes. Order syringe separately.
Application
Repeating Dispenser has been used for catalytic determination of enzymes and metal ions using either closed-loop or continuous-flow analyzers.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| compatibility for use with Hamilton PB600-1, for use with Hamilton all 10 μL-2.5 mL Hamilton Syringes | compatibility - | compatibility - | compatibility - |
| packaging 1 ea of | packaging - | packaging - | packaging pack of 100 ea |
| manufacturer/tradename Hamilton 83700 | manufacturer/tradename Hamilton 90139 | manufacturer/tradename Chemat | manufacturer/tradename Corning 6629 |
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Catalytic determinations of enzymes and metal ions by sample injection in closed-loop flow systems.
Ramasamy, S. M., A. Iob, and Horacio A. Mottola.
Analytical Chemistry, 51.11, 1637-1639 (1979)
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20943 | 04061833311462 |