Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 662,00 zł |
Informacje o tej pozycji
662,00 zł
material
stainless steel needle (point style 2)
needle size
22 ga (bevel tip)
feature
needle type N (cemented needle), point style 2
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80800
needle L
51 mm (2 in.)
volume
0.5 mL
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 2) | material stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea |
| needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 51 mm (2 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) |
| feature needle type N (cemented needle), point style 2 | feature needle type N (cemented needle), point style 2 | feature needle type N (cemented needle), point style 2 | feature needle type N (cemented needle), point style 1 |
| volume 0.5 mL | volume 250 μL | volume 25 μL | volume 10 μL |
| manufacturer/tradename Hamilton 80800 | manufacturer/tradename Hamilton 80700 | manufacturer/tradename Hamilton 80400 | manufacturer/tradename Hamilton 80395 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® syringe, 700 series, fixed needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 20739 | 04061832873299 |