Merck
932523
Sigma-Aldrich
Di-[4-(N,N-di-p-toliloamino)-fenylo]cykloheksan
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
1,1-bis[4-[N,N-di(p-tolilo)amino]fenylo]cykloheksan, 4,4-(cykloheksano-1,1-diylo)bis(N,N-di-p-toliloanilina), 4-Metylo-N-[4-[1-[4-(4-metylo-N-(4-metylofenylo)anilino)fenylo]cykloheksylo]fenylo]-N-(4-metylofenylo)anilina, Benzenamina, 4,4′-cykloheksylidenobis[N,N-bis(4-metylofenylo)
Wybierz wielkość
1 G
1190,00 zł
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
1190,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C46H46N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
626.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
1190,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
opis
µh ≈ 1.0 x 10-3cm2V-1s-1
Próba
≥97% (HPLC)
strata
0.5% TGA, >290°C (weigh loss)
mp
186 °C
rozpuszczalność
THF: soluble
chloroform: soluble
toluene: soluble
λmaks.
305 nm±5 nm in THF
fluorescencja
λem 370 nm±10 nm in dichloromethane
Energia orbitalna
HOMO 5.5 eV 
LUMO 2.0 eV 
ciąg SMILES
Cc1ccc(cc1)N(c2ccc(C)cc2)c3ccc(cc3)C4(CCCCC4)c5ccc(cc5)N(c6ccc(C)cc6)c7ccc(C)cc7
InChI
1S/C46H46N2/c1-34-8-20-40(21-9-34)47(41-22-10-35(2)11-23-41)44-28-16-38(17-29-44)46(32-6-5-7-33-46)39-18-30-45(31-19-39)48(42-24-12-36(3)13-25-42)43-26-14-37(4)15-27-43/h8-31H,5-7,32-33H2,1-4H3
Klucz InChI
ZOKIJILZFXPFTO-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Di-[4-(N,N-di-p-toliloamino)-fenylo]cykloheksan, znany również jako TAPC, jest przetwarzalnym w roztworze materiałem benzenowym z transportem dziur i warstwą blokującą elektrony (HTL / EBL) o μh około 1.Został on wykorzystany w kilku urządzeniach optoelektronicznych, w szczególności w diodach, takich jak wydajne i stabilne bezołowiowe diody halogenkowe z podwójnymi perowskitami.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
All-small-molecule efficient white organic light-emitting diodes by multi-layer blade coating
Yeh C H, et al.
Organic Electronics, 13, 914-918 (2012)
White light generation combining emissions from exciplex, excimer and electromer in TAPC-based organic light-emitting diodes
Yang, Shengyi et al.
Chemical Physics Letters, 484, 54-58 (2009)
Extremely Simplified, High-Performance, and Doping-Free White Organic Light-Emitting Diodes Based on a Single Thermally Activated Delayed Fluorescent Emitter
Luo, D. et al.
ACS Energy Letters, 3, 1531-1538 (2018)
Wei Li et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 58(33), 11301-11305 (2019-06-14)
Blue thermally activated delayed fluorescence (TADF) emitters that can simultaneously achieve high efficiency in doped and nondoped organic light-emitting diodes (OLEDs) are rarely reported. Reported here is a strategy using a tri-spiral donor for such versatile blue TADF emitters. Impressively
Weixuan Zeng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(5) (2017-12-09)
The combination of rigid acridine donor and 1,8-naphthalimide acceptor has afforded two orange-red emitters of NAI-DMAC and NAI-DPAC with high rigidity in molecular structure and strongly pretwisted charge transfer state. Endowed with high photoluminescence quantum yields (ΦPL ), distinct thermally