Key Documents
551112
Rubrene
sublimed grade, 99.99% trace metals basis
Synonim(y):
5,6,11,12-Tetraphenylnaphthacene
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
sublimed grade
Poziom jakości
Próba
99.99% trace metals basis
mp
330-335 °C (lit.)
λmaks.
299 nm
299 nm
fluorescencja
λem 550 nm in THF
Energia orbitalna
HOMO 5.4 eV
LUMO 3.2 eV
Wydajność urządzenia OLED
ITO/CuPc/NPD/Alq3:Rubrene (5%): DCM2 (2%)/Alq3/Mg:In
ITO/PEDOT:PSS/EHCz:Rubrene (1 wt%)/Cs2CO3:ITO
ciąg SMILES
c1ccc(cc1)-c2c3ccccc3c(-c4ccccc4)c5c(-c6ccccc6)c7ccccc7c(-c8ccccc8)c25
InChI
1S/C42H28/c1-5-17-29(18-6-1)37-33-25-13-14-26-34(33)39(31-21-9-3-10-22-31)42-40(32-23-11-4-12-24-32)36-28-16-15-27-35(36)38(41(37)42)30-19-7-2-8-20-30/h1-28H
Klucz InChI
YYMBJDOZVAITBP-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
Pochodne bis-styrylobenzenu mają obiecujące właściwości w zakresie niskich progów laserowania. Omówiono rozważania projektowe dotyczące cząsteczek emitujących światło organiczne.
Organic Semiconductor Laser Materials