Przejdź do
C28898
2-Chlorobutane
≥99%
Synonim(y):
sec-Butyl chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
132,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
302,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2CHClCH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
92.57
UNSPSC Code:
12352100
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
201-151-7
Beilstein/REAXYS Number:
1718770
MDL number:
Assay:
≥99%
Form:
liquid
132,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥99%
form
liquid
refractive index
n20/D 1.396 (lit.)
bp
68-70 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
alkyl halide
SMILES string
CCC(C)Cl
InChI
1S/C4H9Cl/c1-3-4(2)5/h4H,3H2,1-2H3
InChI key
BSPCSKHALVHRSR-UHFFFAOYSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
23769829481065990
description
≥99%
description
99%
description
anhydrous, 99.5%
description
≥98.0% (GC)
assay
≥99%
assay
99%
assay
99.5%
assay
≥98.0% (GC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
bp
68-70 °C (lit.)
bp
99-100 °C (lit.)
bp
98 °C (lit.)
bp
126-129 °C (lit.)
density
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.803 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.819 g/mL at 20 °C (lit.)
mp
−140 °C (lit.)
mp
-
mp
−115 °C (lit.)
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Chlorobutane
pictograms
Flame
signalword
Danger
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 2
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
5.0 °F - closed cup
flash_point_c
-15 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?