Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1210,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4200,00 zł |
Informacje o tej pozycji
360,00 zł
Quality Segment
assay
≥98%
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
mp
247-249 °C (lit.)
SMILES string
c1ccc(nc1)-c2nc(nc(n2)-c3ccccn3)-c4ccccn4
InChI
1S/C18H12N6/c1-4-10-19-13(7-1)16-22-17(14-8-2-5-11-20-14)24-18(23-16)15-9-3-6-12-21-15/h1-12H
InChI key
KMVWNDHKTPHDMT-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - |
| mp 247-249 °C (lit.) | mp 247-249 °C (lit.), 248-252 °C | mp 354 °C (decomposition) | mp 191-193 °C (lit.) |
| assay ≥98% | assay ≥99.0% (HPLC) | assay - | assay ≥99% |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2,4,6-Tris(2-pyridyl)-s-triazine
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?