Przejdź do
1.14978
Chlorine Test Kit, colorimetric
0.1-2.0 mg/L (Cl₂), MQuant®
Synonim(y):
Zestaw do wizualnego testu chloru
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
600 tests
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1340,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41116116
NACRES:
NA.24
1340,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Test chloru, colorimetric, 0.1-2.0 mg/L (Cl2), for use with MQUANT®
product line
MQuant®
Quality Segment
specific analyte(s)
chlorine
measuring range
0.1-2.0 mg/L (Cl2)
compatibility
for use with MQUANT®
detection method
colorimetric
storage temp.
15-25°C
General description
(free chlorine) with liquid reagent Method: colorimetric, DPD, with color-disk comparator 0.1-0.2-0.3-0.4-0.6-0.8-1.0-1.5-2.0 mg/l Cl₂ MQuant®
The MQuant® Chlorine test (formally MColortest®) can be used for the determination of free and total chlorine using liquid reagents.
The test can be used in
  • Groundwater and surface water
  • Drinking water and mineral water
  • Waters from aquaculture
  • Wastewater
  • Electroplating wastewater
  • Disinfectant solutions
This test is not suited for seawater.
Method
In weakly acidic solution free chlorine reacts with diethyl-p-phenylenediamine (DPD) to form a red-violet dye. In the presence of potassium iodide, also combined chlorine is measured in this reaction. The chlorine concentration is measured semiquantitatively by visual comparison of the color of the measurement solution with the color fields of a color disk.
The test evaluates the color reaction based on the transmitted light method. So even turbid and colored water samples can be analyzed without further preparation.
The color disk is made of very durable, lightfast plastic, thus suitable for industrial areas and wet environments.
Using the refill pack 1.14979 containing all the reagents, the original test kit can be used for a very long time, making it a particularly economical and ecological system.
The liquid reagent can be used for the determination of free chlorine with the MQuant® Chlorine test. The chlorine concentration can be measured semiquantitatively by visual comparison of the colour of the measurement solution with the colour fields of the color disk.
Application
  • Uzdatnianie i dezynfekcja wody: Testowanie chloru ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa i skuteczności procesów dezynfekcji wody. Dokładny pomiar poziomu wolnego chloru i chloru całkowitego jest niezbędny do utrzymania odpowiedniej dezynfekcji przy jednoczesnym zminimalizowaniu powstawania szkodliwych produktów ubocznych dezynfekcji (DBP). Ostatnie badania koncentrowały się na kinetyce reakcji chloru w wodzie morskiej i ich wpływie na skuteczność biobójczą i bezpieczeństwo środowiska (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Monitorowanie środowiska: Testy chloru są wykorzystywane do monitorowania poziomów chloru w różnych matrycach środowiskowych, takich jak rzeki, jeziora i ścieki. Jest to niezbędne do oceny wpływu chlorowania na ekosystemy wodne i zapewnienia zgodności z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska. Zaawansowane techniki chromatograficzne i spektrometrii masowej są stosowane do specjacji utleniaczy wytwarzanych przez chlor i ich produktów ubocznych w wodzie morskiej (Roumiguières et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2023).
  • Zdrowie publiczne i bezpieczeństwo wody pitnej: Zapewnienie bezpieczeństwa wody pitnej jest kwestią nadrzędną. Testowanie chloru pomaga utrzymać właściwą równowagę chloru w celu skutecznej kontroli patogenów, unikając jednocześnie nadmiernego chlorowania, które może prowadzić do zagrożeń dla zdrowia. Metody analityczne, w tym metody miareczkowe i kolorymetryczne, są stosowane do pomiaru resztkowego chloru w wodzie pitnej w celu zapewnienia, że spełnia ona normy bezpieczeństwa (Ko et al., Chinese Journal of Analytical Chemistry, 2022).
  • Zastosowania przemysłowe: Testowanie chloru jest niezbędne w różnych procesach przemysłowych, w których chlor jest używany, takich jak produkcja papieru i tekstyliów oraz w systemach wody chłodzącej. Dokładne monitorowanie poziomów chloru pomaga w optymalizacji tych procesów i zapewnieniu zgodności z przepisami bezpieczeństwa i ochrony środowiska (Kinani et al., Critical Reviews in Analytical Chemistry, 2022).
  • Badania degradacji fotochemicznej: Testy chloru są również wykorzystywane w badaniach obejmujących fotochemiczną degradację zanieczyszczeń. Na przykład zastosowanie procesów UV / wolnego chloru w degradacji farmaceutyków w roztworach wodnych zostało zbadane przy użyciu metodologii powierzchni odpowiedzi w celu optymalizacji warunków dla maksymalnej wydajności (Arman et al., International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 2022).
Legal Information
MCOLORTEST is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1.149761.144341.14826
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
specific analyte(s)
chlorine
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
detection method
colorimetric
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
compatibility
for use with MQUANT®
compatibility
for use with MCOLORTEST®
product line
MQuant®
product line
MColortest®
product line
MQuant®
product line
-
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test chloru
pictograms
Corrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2