Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 593,00 zł |
2.5 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1240,00 zł |
4 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1930,00 zł |
10 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6190,00 zł |
30 L | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 8640,00 zł |
Informacje o tej pozycji
593,00 zł
Nazwa produktu
Tetrahydrofuran, for liquid chromatography LiChrosolv®
Quality Segment
vapor density
2.5 (vs air)
vapor pressure
114 mmHg ( 15 °C), 143 mmHg ( 20 °C)
description
isocratic
product line
LiChrosolv®
assay
≥99.9% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
610 °F
expl. lim.
1.8-11.8 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.0002 meq/g Acidity, ≤0.0002 meq/g Alkalinity, ≤0.02% Peroxide, ≤0.02% Water
evapn. residue
≤1.0 mg/L
transmittance
218 nm, ≥30%, 230 nm, ≥35%, 250 nm, ≥65%, 280 nm, ≥95%
refractive index
n
pH
7-8 (20 °C, 200 g/L in H2O)
bp
65-67 °C (lit.)
mp
−108 °C (lit.)
transition temp
flash point -20 °C
density
0.889 g/mL at 25 °C (lit.)
absorbance ratio
/290 ≤0.02, 280 nm ≤0.05, 254 nm ≤0.20, 240 nm ≤0.35, 300/0.01 nm
storage temp.
2-30°C
SMILES string
C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O/c1-2-4-5-3-1/h1-4H2
InChI key
WYURNTSHIVDZCO-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- packaged in glass bottles
- offers high resolution, sensitivity and optimized peak baseline separation
Preparation Note
Analysis Note
Identity (IR): conforms
Evaporation residue: ≤ 1.0 mg/l
Water: ≤ 0.02 %
Acidity: ≤ 0.0002 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide: ≤ 0.02 %
Transmission (at 218 nm): ≥ 30 %
Transmission (at 230 nm): ≥ 35 %
Transmission (at 250 nm): ≥ 65 %
Transmission (at 280 nm): ≥ 95 %
Filtred by 0.2µm filter
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description for liquid chromatography LiChrosolv® | description inhibitor-free, suitable for HPLC, ≥99.9% | description contains 200-400 ppm BHT as inhibitor, ACS reagent, ≥99.0% | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| assay ≥99.9% (GC) | assay ≥99.9% | assay ≥99.0% | assay - |
| technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 300 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form - |
| autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F | autoignition temp. 610 °F |
| density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) | density 0.889 g/mL at 25 °C (lit.) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tetrahydrofuran
signalword
Danger
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
-6.2 °F - closed cup
flash_point_c
-21.2 °C - closed cup
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
109-99-9
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
1 answer-
Helpful?
-
-
How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
1 answer-
Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
Helpful?
-
-
Hi, I would like to know if this THF is stabilized or unstabilized? Thanks, Clara
1 answer-
This product is not stabilized.
Helpful?
-
-
this chemical have Stabilizer (BHT) or Not ????
1 answer-
This product does not contain BHT as a stabilizer. If a Tetrahydrofuran product containing BHT is required , please see the following:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/186562
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/360589
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/87368
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/178810
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/676764Here is a list of other Tetrahydrofuran products that are stabilizer free:
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/401757
https://www.sigmaaldrich.com/product/sigald/34865
https://www.sigmaaldrich.com/product/sial/439215Helpful?
-