Kluczowe dokumenty
907936
Platinum and palladium on carbon
Evonik Noblyst® P8082 1% Pt + 4% Pd
Synonim(y):
Pd/Pt/C
Wybierz wielkość
899,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
899,00 zł
Polecane produkty
Formularz
powder
zawiera
~60% water
zakres etykietowania
4 wt. % Palladium loading (dry basis)
1 wt. % Platinum loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon support
Zastosowanie
- uwodornienie aromatycznych grup nitrowych
- hydrogenoliza
Inne uwagi
Informacje prawne
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Produkty
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.