Merck
237558
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
greener alternative
extent of labeling: 3 wt. % loading, matrix activated carbon support
Wybierz wielkość
5 G
287,00 zł
25 G
685,00 zł
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 G
287,00 zł
25 G
685,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
287,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
Poziom jakości
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zakres etykietowania
3 wt. % loading
Matryca
activated carbon support
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Jesteśmy zaangażowani w dostarczanie bardziej ekologicznych produktów alternatywnych, które są zgodne z co najmniej jedną z 12 zasad ekologicznej chemii. Ten produkt został ulepszony pod kątem wydajności energetycznej. Szczegółowe informacje tutaj.
Zastosowanie
Platyna na węglu (Pt/C) może być używana jako katalizator w różnych zastosowaniach, takich jak:
  • reakcja hydrosililowania do produkcji cząsteczek z wiązaniami krzem-węgiel[1]
  • bezpośrednie alkoholowe ogniwa paliwowe (DAFC)[2][3]
  • elektrokatalizator w reakcji wydzielania wodoru (HER)[4]
  • tworzenie nanokatalizatora dla ogniw paliwowych z elektrolitem polimerowym[5]
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Platinum supported on mesoporous carbon as cathode catalyst for direct methanol fuel cells
Bruno MM, et al.
Journal of Power Sources, 278, 458-463 (2015)
Hydrosilylation of alkynes catalyzed by platinum on carbon.
Chauhan M, et al.
Journal of Organometallic Chemistry, 645(1), 1-13 (2002)
Synthesis and physical/electrochemical characterization of Pt/C nanocatalyst for polymer electrolyte fuel cells
Prabhuram J, et al.
Journal of Power Sources, 134(1), 1-6 (2004)
Highly efficient hydrogen evolution from seawater by a low-cost and stable CoMoP@ C electrocatalyst superior to Pt/C
Ma Y, et al.
Energy & Environmental Science, 10(3), 788-798 (2017)
Ethanol oxidation reactions using SnO2@ Pt/C as an electrocatalyst
Silva JCM, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 99(1-2), 265-271 (2010)