Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
740,00 zł
form
powder
Quality Segment
reaction suitability
reagent type: catalyst
core: platinum
sustainability
Sustainability features
extent of labeling
20 wt. % loading
particle size
<5 nm (Pt)
application(s)
PEM fuel cells
catalysts
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum on graphitized carbon
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Ostrzeżenia
Hazard Classifications
Flam. Sol. 1
Klasa składowania
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?