Merck
907820
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P8075 1% Pt
Synonim(y):
Pt/C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Postać
powder
zawiera
~50% water
zakres etykietowania
1 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
macierz
activated carbon support
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Evonik Noblyst® P8075 1% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
  • hydrogenation of aromatic nitro groups in halonitroaromatics
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Inne uwagi
Unit weight is of net dry catalyst.
Informacje prawne
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
An application guide to help determine which heterogeneous catalysts are best for different synthetic applications.