Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 836,00 zł |
Informacje o tej pozycji
836,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Platinum on carbon, Evonik Noblyst® P2058 5% Pt
form
powder
contains
~60% water
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pt]
InChI
1S/Pt
InChI key
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P2058 5% Pt is a platinum on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
- hydrogenation of aromatic nitro groups
- hydrogenation of hydrazones
- hydrogenation of aromatic carbonyls to alcohols
- hydrogenation of nitriles
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Platinum on carbon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?