Merck
907995
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1109 5% Pd
Synonim(y):
Pd/C
Wybierz wielkość
10 G
301,00 zł
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
301,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
solid
zawiera
~50% water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Evonik 10709 P1109 5% Pd to katalizator palladowy na węglu. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
  • uwodornienie alkenów i alkinów do alkanów
  • uwodornienie nitryli do amin i aldehydów
  • uwodornienie aromatycznych karbonyli do alkilów
  • uwodornienie heteroaromatów
  • uwodornienie aldehydów i ketonów
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.