Merck
330108
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik NOBLYST® P1173 10% Pd
Synonim(y):
Pd/C
Wybierz wielkość
1 G
203,00 zł
10 G
1070,00 zł
50 G
5230,00 zł
250 G
24 750,00 zł
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 G
203,00 zł
10 G
1070,00 zł
50 G
5230,00 zł
250 G
24 750,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12141733
eCl@ss:
38191001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
203,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Poziom jakości
zawiera
~50% water
przydatność reakcji
core: palladium
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
zakres etykietowania
10 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon, wet support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pd/C is used as a catalyst for hydrogenation of ketones, alkynes, alkenes, nitriles, azides, imines, nitro groups, and heterocyclic aromatic compounds.[1]
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Recent journal articles also use Pd/C for the following:
  • Transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds to anilines in the presence of methanol as a green reductant.[2]
  • N-Methylation of nitroarenes and amines.[3]
  • Aminocarbonylation of aryl iodides to synthesize primary amides.[4]
  • Direct C-2 arylation of indoles with arylboronic acids.[5]
  • Synthesis of polyamides via carbonylation polycondensation reaction.[6]
Product can be used with our benchtop hydrogen generator, H-Genie Lite (Z744083)
Informacje prawne
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Direct C-H bond activation: palladium-on-carbon as a reusable heterogeneous catalyst for C-2 arylation of indoles with arylboronic acids
Bhattacharjee P, et al.
New. J. Chem., 44, 7675-7682 (2020)
Commercial Pd/C-catalyzed N-methylation of nitroarenes and amines using methanol as both C1 and H2 source
Goyal V, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 84, 15389-15398 (2019)
Palladium on Carbon
Anthony OK and Ichiro S
eEROS (Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis) (2001)
Pd/C-catalyzed transfer hydrogenation of aromatic nitro compounds using methanol as a hydrogen source
Goyal V, et al.
Journal of the Indian Chemical Society, 98, 100014-100014 (2021)
Pd/C-catalyzed facile synthesis of primary aromatic amides by aminocarbonylation of aryl iodides using ammonia surrogates
Mane RS and Bhanage BM
Royal Society of Chemistry Advances, 5, 76122-76127 (2015)
Produkty
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.