Merck
908088
Sigma-Aldrich
Platinum on carbon
Evonik Noblyst® P2065 3% Pt
Synonim(y):
Pt/C
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
Pt
Masa cząsteczkowa:
195.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
Formularz
powder
zawiera
~60% water
zakres etykietowania
3 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon support
ciąg SMILES
[Pt]
InChI
1S/Pt
Klucz InChI
BASFCYQUMIYNBI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Evonik 10709 P2065 3% Pt to katalizator platynowo-węglowy. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
  • uwodornienie aromatycznych grup nitrowych do hydroksyloamin
  • uwodornienie aldehydów i ketonów
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.