Kluczowe dokumenty
773352
Cobalt iron oxide
nanopowder, 30 nm particle size (TEM), 99% trace metals basis
Synonim(y):
Cobalt diiron tetraoxide, Cobalt ferrate, Cobalt ferrite, Cobalt iron spinel
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
99% trace metals basis
Formularz
nanopowder
wielkość cząstki
30 nm (TEM)
Zastosowanie
battery manufacturing
ciąg SMILES
[Co+2].[Co+2].[Fe+3].[Fe+3].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2].[O-2]
InChI
1S/2Co.2Fe.5O/q2*+2;2*+3;5*-2
Klucz InChI
XNGOCNMGDFPQTP-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Magnetic materials find diverse applications from data storage to renewable energy.