Zmień widok
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1040,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Palladium on carbon, Evonik Noblyst® P1126 5% Pd
form
powder
contains
~60% water
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Pd]
InChI
1S/Pd
InChI key
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Application
Evonik Noblyst® P1126 5% Pd is a palladium on carbon catalyst. It has been shown to be effective in the following reactions:
- hydrogenation aromatic nitro groups
Other Notes
Unit weight is of net dry catalyst.
Legal Information
Manufactured by Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Palladium on carbon
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?