Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 609,00 zł 456,75 zł |
Informacje o tej pozycji
456,75 zł
Cena katalogowa609,00 złZaoszczędź 25%Nazwa produktu
Ruthenium on carbon, Evonik Noblyst® P3059 5% Ru
form
powder
contains
~50% water
extent of labeling
5 wt. % loading (dry basis)
weight
Unit weight excludes weight of water
matrix
activated carbon support
SMILES string
[Ru]
InChI
1S/Ru
InChI key
KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Application
- hydrogenation of aldehydes and ketones
- hydrogenation of sugars
- hydrogenation of carboxylic acids, esters, and anhydrides
- partial hydrogenation of aromatics
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Evonik Noblyst® P3059 5% Ru | description Evonik Noblyst® P3060 5% Ru | description Evonik Noblyst® P3061 5% Ru | description 97% |
| form powder | form powder | form powder | form solid |
| matrix activated carbon support | matrix activated carbon support | matrix alumina support | matrix - |
| extent of labeling 5 wt. % loading (dry basis) | extent of labeling 5 wt. % loading (dry basis) | extent of labeling 5 wt. % loading (dry basis) | extent of labeling - |
| contains ~50% water | contains ~60% water | contains <3% water | contains - |
| weight Unit weight excludes weight of water | weight Unit weight excludes weight of water | weight Unit weight excludes weight of water | weight - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ruthenium on carbon
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
nwg
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?