Merck
Katalizatory platynowe
Symbol platyny w układzie okresowym
Dostarczamy wydajne katalizatory platynowe, np. dwutlenek platyny, zwany również katalizatorem Adamsa, stosowane do uwodornienia różnych grup funkcyjnych i odwodornienia w syntezie organicznej. Podczas reakcji powstaje czerń platynowa, aktywny katalizator Pt. Wykorzystanie katalizy platynowej na alkinach skutkuje syn-addycją, tworząc cis-alken. Dwie z najważniejszych transformacji wykorzystujących katalizatory platynowe obejmują uwodornienie nitrozwiązków do amin i ketonów do alkoholi. W szczególności, redukcje alkenów można przeprowadzić za pomocą katalizatora Pt Adams′ w obecności grup nitrowych bez redukcji grupy nitrowej. Katalizatory platynowe są preferowane w stosunku do katalizatorów palladowych, aby zminimalizować hydrogenolizę podczas redukcji związków nitrowych do amin. Ten katalizator Pt jest również stosowany do hydrogenolizy estrów fosforanowych fenylu, reakcji, która nie zachodzi z katalizatorami palladowymi.