Merck
907138
Sigma-Aldrich
Palladium on carbon
Evonik Noblyst® P1064 5% Pd
Synonim(y):
Pd/C
Wybierz wielkość
10 G
770,00 zł
770,00 zł
Cena katalogowa1540,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
10 G
770,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
Pd
Masa cząsteczkowa:
106.42
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
NACRES:
NA.22
770,00 zł
Cena katalogowa1540,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Formularz
powder
zawiera
~50% Water
zakres etykietowania
5 wt. % loading (dry basis)
masa
Unit weight excludes weight of water
Matryca
activated carbon support
ciąg SMILES
[Pd]
InChI
1S/Pd
Klucz InChI
KDLHZDBZIXYQEI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Evonik 10709 P1064 5% Pd to katalizator palladowy na węglu. Wykazano jego skuteczność w następujących reakcjach
  • uwodornienie karbonyli aromatycznych do alkoholi
  • reakcje hydrogenolizy
  • uwodornienie związków heteroaromatycznych
  • odwodornienie pierścieni karbocyklicznych do związków aromatycznych
  • reakcje sprzęgania C-C
Produkt może być używany z naszym stacjonarnym generatorem wodoru, H-Genie Lite (Z744083).
Catalyst for:
  • Stille reaction
  • Hydrogenation reactions
  • Suzuki-Miyaura cross-coupling and Heck-Mizoroki reactions
  • Deoxygenation
  • Oxidation reactions
  • Coupling reactions
Inne uwagi
Masa jednostkowa dotyczy suchego katalizatora netto.
Informacje prawne
Wyprodukowany przez Evonik Degussa GmbH.
Noblyst is a registered trademark of Evonik Degussa GmbH
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
An application guide to help you select the most suitable heterogeneous catalysts for diverse synthetic applications.