Merck
935522
Sigma-Aldrich
Palladium(II) sulfate dihydrate
≥99.9% trace metals basis
Synonim(y):
Diwodzian soli palladu, Dwuwodny monosiarczan palladu
About This Item
Wzór liniowy:
PdSO4 · 2H2O
Kod UNSPSC:
12352311
NACRES:
NA.21
klasa czystości
for analytical purposes
Poziom jakości
Próba
≥99.9% trace metals basis
43.2-46.0% Pd basis (gravimetric)
Formularz
powder or crystals (or Chunk(s))
zanieczyszczenia
≤1000 ppm (trace metals analysis)
kolor
dark red to brown
pH
1-9
rozpuszczalność
water: soluble
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Dwuwodny siarczan palladu to krystaliczny proszek o barwie od brązowej do czerwonej, rozpuszczalny w wodzie. Powstaje w wyniku interakcji palladu metalicznego i kwasu siarkowego.
Zastosowanie
Ogólnie rzecz biorąc, dwuwodny siarczan palladu(II) jest wykorzystywany do produkcji katalizatorów, nanocząstek Pd i kompleksów Pd o potencjalnym zastosowaniu w katalizie: Tlenek glinu został użyty jako materiał nośny, a PdSO4 jako prekursor palladu do wytworzenia 4% katalizatora PdSO4/Al2O3 do obecnego spalania metanu przy ubogim spalaniu w zastosowaniach motoryzacyjnych Ponadto, atomy Pd(0) są wytwarzane przez katalizowanie reakcji półuwodornienia z niezwykle wysoką wydajnością wykorzystującą sole PdSO4 zH2 w roztworach alkoholowych, niezależnie od alkinu
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Case study of a modern lean-burn methane combustion catalyst for automotive applications: What are the deactivation and regeneration mechanisms?
Kinnunen N M, et al.
Applied Catalysis. B, Environmental, 207, 114-119 (2017)
Parts-Per-Million of Soluble Pd0 Catalyze the Semi-Hydrogenation Reaction of Alkynes to Alkenes
Ballesteros-Soberanas J, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 88, 18-26 (2023)