Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2080,00 zł |
1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2080,00 zł
Quality Segment
assay
≥95%
form
liquid
impurities
≤2.0% water
SMILES string
CC([O-])=O.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.C2H4O2/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;1-2(3)4/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H3,(H,3,4)/q+1;/p-1
InChI key
BSKSXTBYXTZWFI-UHFFFAOYSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description ≥95% | description ≥95% | description 99% | description >97.0% (HPLC) |
| assay ≥95% | assay ≥95% | assay ≥98.5% (HPLC), 99% | assay >97.0% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form liquid | form solid | form liquid | form crystals |
| impurities ≤2.0% water | impurities ≤0.5% water | impurities ≤0.5% water | impurities ≤1% water |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 1-Butyl-3-methylimidazolium acetate
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
307.4 °F - closed cup
flash_point_c
153.00 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?