Kluczowe dokumenty
900856
1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
≥99%
Synonim(y):
Chlorek 1-metylo-3-butyloimidazoliowy, Chlorek N-butylo-N′-metyloimidazoliowy
About This Item
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
≥99%
Formularz
solid
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
~70 °C
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
, Aligned
ciąg SMILES
[Cl-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
FHDQNOXQSTVAIC-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Kliknij tutaj, aby uzyskać więcej informacji.
Zastosowanie
Przestroga
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
377.6 °F - (External MSDS)
Temperatura zapłonu (°C)
192 °C - (External MSDS)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.