Przejdź do
64133
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide
dry, ≥98.5% (HPLC)
Synonim(y):
BMIMBr
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
553,00 zł
414,75 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2140,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C8H15BrN2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
219.12
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
MDL number:
Assay:
≥98.5% (HPLC)
Form:
solid
414,75 zł
Cena katalogowa553,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98.5% (HPLC)
form
solid
impurities
≤500 ppm water
SMILES string
[Br-].CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.BrH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
InChI key
KYCQOKLOSUBEJK-UHFFFAOYSA-M
General description
1-Butyl-3-methylimidazolium bromide is a neutral ionic liquid.
Application
BMIMBr undergoes gelation on reaction with gelatin to form ion jelly, a quasi-solid material for use in chemoresistive gas sensors. It can be used as a solvent for the preparation of 1,2,4,5-substituted imidazoles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
9513776420713066
description
dry, ≥98.5% (HPLC)
description
>97.0% (HPLC)
description
≥95.0% (H-NMR)
description
99%
assay
≥98.5% (HPLC)
assay
>97.0% (HPLC)
assay
≥95.0% (H-NMR)
assay
≥98.5% (HPLC), 99%
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
crystals
form
liquid
form
liquid
impurities
≤500 ppm water
impurities
≤1% water
impurities
-
impurities
≤0.5% water
Still not finding the right product?
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)