Kluczowe dokumenty
900771
1-Ethyl-3-methylimidazolium chloride
>99%
Synonim(y):
Chlorek 1-metylo-3-etyloimidazoliny, Chlorek 1-etylo-3-metylo-1H-imidazoliowy, Chlorek N-metylo-N′-etyloimidazoliowy
Wybierz wielkość
1670,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
1670,00 zł
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
>99%
Formularz
crystals
charakterystyka ekologicznej alternatywy
Safer Solvents and Auxiliaries
Catalysis
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
zanieczyszczenia
≤2000 ppm H2O
mp
77-79 °C (lit.)
gęstość
1.189 g/cm3
Zastosowanie
battery manufacturing
kategoria ekologicznej alternatywy
ciąg SMILES
[Cl-].CCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C6H11N2.ClH/c1-3-8-5-4-7(2)6-8;/h4-6H,3H2,1-2H3;1H/q+1;/p-1
Klucz InChI
BMQZYMYBQZGEEY-UHFFFAOYSA-M
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
370.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
188 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Klienci oglądali również te produkty
salt ionic liquid as a catalyst
Produkty
Solid-state Li batteries: Review of solid electrolytes, ion conduction, structures, and electrochemical processes.
Półprzewodnikowe akumulatory Li: Przegląd elektrolitów stałych, przewodzenia jonów, struktur i procesów elektrochemicznych.
Ionic liquid electrolytes explored for rechargeable batteries' advancement; future IL development discussed.