55292
1-Butyl-3-methylimidazolium tetrachloroaluminate
95%
About This Item
Polecane produkty
Próba
≥94.5% (HPLC)
95%
ciąg SMILES
Cl[Al-](Cl)(Cl)Cl.CCCCn1cc[n+](C)c1
InChI
1S/C8H15N2.Al.4ClH/c1-3-4-5-10-7-6-9(2)8-10;;;;;/h6-8H,3-5H2,1-2H3;;4*1H/q+1;+3;;;;/p-4
Klucz InChI
PNOZWIUFLYBVHH-UHFFFAOYSA-J
Opis ogólny
Zastosowanie
It can also be used as:
- A catalyst to synthesize linear alkylbenzenes by alkylation of benzene with 1-dodecene.
- A solvent in extractive desulfurization of oil products.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Klienci oglądali również te produkty
Produkty
BASIONICS™ Ionic Liquids offer diverse properties for varied applications in the BASF portfolio.